Learn More
4-Metoxistilbeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463567 5 g 5 g
11473567 25 g 25 g
11483567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17328.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1142-15-0 | Molecular Formula: C15H14O | Molecular Weight: 210.276 g/mol
It is used in the modification of the photochemical behavior of organic molecules by cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza en la modificación del comportamiento fotoquímico de las moléculas orgánicas por ciclodextrina.
Solubilidad
escasamente soluble (0,061 g/l) (25 °C) en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1142-15-0
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.276
Número MDL MFCD00017178
Clave InChI XWYXLYCDZKRCAD-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo p-methoxystilbene, 4-methoxystilbene, anisole, p-styryl, trans-4-methoxystilbene, e-4-methoxystilbene, 1-methoxy-4-e-2-phenylethenyl benzene, 1-p-methoxyphenyl-2-phenylethene, unii-5el148b7hg, benzene, 1-methoxy-4-2-phenylethenyl, 1-methoxy-4-e-styryl-benzene
PubChem CID 1245920
ChEBI CHEBI:35094
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-2-feniletenil]benceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxystilbene
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble (0.061g/L) (25°C) in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.27
Porcentaje de pureza 98%