Learn More
Ácido 4-metoxisalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10592961 50 g Frasco de vidrio 50 g
10562771 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174240500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2237-36-7
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002450
Clave InChI MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxysalicylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157.0°C to 159.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(OH)CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 379
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo