Learn More
Cloruro de 4-metoxifenilmetilo, TRC
Código de producto. 30476045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476045 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30476045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2716605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyriphenylmethylchloride
CAS 14470-28-1
Fórmula molecular C20H17ClO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, (p-Anisyl)diphenylmethyl Chloride, 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, 4-Anisyl(chloro)diphenylmethane, 4-Methoxytriphenylmethyl Chloride, 4-Methoxytritylchloride, 4-Monomethoxytrityl Chloride, MMTCl, Mono-p-methoxytrityl Chloride, NSC 54121, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Methoxytrityl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-[cloro(difenil)metil]-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 308.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0968