Learn More
4-Metoxiresorcinol, TRC
Código de producto. 30481885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481885 100 mg 100 miligramos
30476736 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM267605100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-60-3
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Sinónimo 4-Methoxy-1,3-benzenediol, 4-Methoxy-resorcinol, 2,4-Dihydroxyanisole, 3-Hydroxy-4-methoxyphenol, 4-Methoxyresorcinol
Nombre IUPAC 4-metaxibenzeno-1,3-diol
SMILES COc1ccc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyresorcinol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473