Learn More
4-metoxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyquinoline |
| CAS | 607-31-8 |
| Fórmula molecular | C10H9NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-7-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |