Learn More
Ácido (4-metoxipirimidin-5-il)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid |
| CAS | 909187-37-7 |
| Fórmula molecular | C5 H7 B N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxypyrimidin-5-boronic Acid, B-(4-methoxy-5-pyrimidinyl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7BN2O3/c1-11-5-4(6(9)10)2-7-3-8-5/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC1=NC=NC=C1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-metoxipirimidin-5-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.932 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.055 |