Learn More
4-metoxipiridina, TRC
Código de producto. 30466609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466609 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30466609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26714525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 25 g
Sinónimo gamma-Methoxypyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccncc1
Nombre IUPAC 4-metoxipiridina
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528