Learn More
Hidrato de N-óxido de 4-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate |
| CAS | 304671-95-2 |
| Fórmula molecular | C6H9NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methoxypyridine 1-Oxide Hydrate, NSC 27964 Hydrate, p-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,1H3;1H2 |
| SMILES | COc1cc[n+]([O-])cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 143.14 |