Learn More
Hidrato de N-óxido de 4-metioxipiridina, 99 %
Código de producto. 11311687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311687 5 g 5 g
11301687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidrato de N-óxido de 4-metoxipiridina se utiliza como intermedio activo farmaceútico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207511-18-0
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.142
Número MDL MFCD00149410
Clave InChI ABJMARLKAXBQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxypyridine n-oxide hydrate, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, c6h7no2.h2o, 4-methoxypyridin-1-ol, hydrate, 4-methoxypyridine-1-oxide hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate,99, 4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium hydrate, 4-methoxy-1-oxidanidyl-pyridin-1-ium hydrate
PubChem CID 16212293
Nombre IUPAC 4-metoxi-1-oxidopiridin-1-io;hidrato
SMILES COC1=CC=[N+](C=C1)[O-].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypyridine N-oxide hydrate
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 115212
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%