Learn More
N-óxido de 4-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344785 5 g 5 g
11334785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17830.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-96-9
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00006207
Clave InChI BOFAIBPJCWFJFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxypyridine n-oxide, 4-methoxypyridine 1-oxide, 4-methoxypyridine-n-oxide, pyridine, 4-methoxy-, 1-oxide, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, pubchem2587, acmc-1buuj, 4-methoxypyridinen-oxide, 4-methoxypiridine-n-oxide
PubChem CID 70743
Nombre IUPAC 4-metoxi-1-oxidopiridin-1-io
SMILES COC1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypyridine N-oxide
Punto de fusión 99°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 115212
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 98%