Learn More
N-óxido de 4-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxypyridine N-oxide |
| Punto de fusión | 99°C to 104°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 115212 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |