Learn More
4-Metoxipiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385405 25 g 25 g
11375405 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19625.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 620-08-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-08-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00674049
Clave InChI XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-methoxy, methyl pyridin-4-yl ether, 4-methoxy pyridine, .gamma.-methoxypyridine, 4-methoxypyridin, 4-methoxypyrdine, 4-methoxylpyridine, 4-methoxy-pyridine, 4-methoxypyridine, pubchem2585
PubChem CID 69278
Nombre IUPAC 4-metoxipiridina
SMILES COC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypyridine
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.075
Punto de ebullición 191°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Beilstein 108211
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%