Learn More
4-Metoxipiridazin-3-amina, TRC
Código de producto. 30474956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30474956 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30474956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22685310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypyridazin-3-amine
CAS 1026194-47-7
Fórmula molecular C5 H7 N3 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Pyridazinamine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxy-3-pyridazinamine (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-3-7-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,8)
SMILES COc1ccnnc1N
Nombre IUPAC 4-metoxipiridazin-3-amina
Peso molecular (g/mol) 125.128
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0589