Learn More
4'-metoxipropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methoxypropiophenone |
| CAS | 121-97-1 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |