Learn More
4'-metoxipropiofenona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methoxypropiophenone-d3 |
| CAS | 89717-81-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H9 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(4-methoxyphenyl)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, 4'-Methoxypropiophenone-d3, 4'-Methoxypropiophenone-D3 (propanoyl-3,3,3-D3), 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone-3,3,3-d3, 1-Methoxy-4-(propanoyl-3,3,3-d3)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuterio-1-(4-metoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 167.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.1026 |