Learn More
4'-Metoxipropiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417566 25 g 25 g
11427566 100 g 100 g
11437566 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14619.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-97-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00009310
Clave InChI ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxypropiophenone
Punto de fusión 27°C to 29°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 273°C to 275°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.5465
Cantidad 25 g
Beilstein 907733
Sinónimo 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.