Learn More
4-Metoxipiperidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402785 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10402785 1 g Frasco de vidrio 1 g
10248753 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402785 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393390010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4045-24-3 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4045-24-3
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD04115010
Clave InChI ZEYSHALLPAKUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-piperidine, piperidine, 4-methoxy, hcl, 4-methoxypiperdine, 4-methoxy piperidine, 4-methoxyl piperidine, pubchem8024
PubChem CID 77666
Nombre IUPAC 4-metoxipiperidina
SMILES COC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxypiperidine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 44.0°C (9.0 Mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Beilstein 21, V,1, 51
Gravedad específica 0.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.