Learn More
Bromuro 4-de metoxifenilmagnesio, 1,0 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471036 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15471036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54317.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 4-Metoxifenilmagnesio se aplica en las reacciones de Grignard como reactivo para la introducción del grupo 4-metoxifenilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 13139-86-1
Fórmula molecular C7H7BrMgO
Número MDL MFCD00013515
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; metoxibenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 211.34
PubChem CID 2734898
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M en 2-MeTHF