Learn More
Clorhidrato de 4-metoxifenilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382356 100 g 100 g
11362356 5 g 5 g
11372356 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06076.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19501-58-7
Fórmula molecular C7H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 174.628
Número MDL MFCD00012945
Clave InChI FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽161°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3566583
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 99%