Learn More
Clorhidrato de 4-metoxifenilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275640 10 g Frasco de vidrio 10 g
10321384 1 g Frasco de vidrio 1 g
10732591 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166490100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19501-58-7
Fórmula molecular C7H10N2O·ClH
Peso molecular (g/mol) 174.63
Número MDL MFCD00012945
Clave InChI FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 154°C
Color Rosa a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NHNH2·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 15, 597
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos