Learn More
Hidrato de 4-metoxifenilglioxal, TRC
Código de producto. 30478197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478197 100 mg 100 miligramos
30464711 500 mg 500 miligramos
30472658 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220475100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate
CAS 16208-17-6
Fórmula molecular C9 H10 O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxi-1-(4-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 182.1733
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579