Learn More
Hidrato de 4-metoxifenilglioxal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate |
| CAS | 16208-17-6 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dihidroxi-1-(4-metoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.1733 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |