Learn More
4-Hidrato de metoxifenilglioxal, 95 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399136 1 g 1 g
11309146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20274.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16208-17-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16208-17-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00234534
Clave InChI NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 15556730
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 104°C to 111°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (13 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 606701
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate