Learn More
Ácido 4-Metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328790 1 g Frasco de vidrio 1 g
10415365 5 g Frasco de vidrio 5 g
10297343 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-07-0
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00039139
Clave InChI VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
Nombre IUPAC ácido (4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 208.0°C to 210.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino