Learn More
4-metoxifenilacetileno, TRC
Código de producto. 30471940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471940 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2658051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Fórmula molecular C9 H8 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#C
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575