Learn More
4-metoxifenilacetileno, TRC
Código de producto. 30475383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475383 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30475383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2658055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Fórmula molecular C9 H8 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#C
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.