Learn More
4-Metoxifenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366779 5 g 5 g
11356779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26283.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition. Along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles. In a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etinilanisol se utilizó en la síntesis de 1,2-dihidrofosfininas fotoluminiscentes a través de una cicloadición [4 + 2] y, junto con un ácido arilborónico y azida sódica, en una síntesis de tres componentes catalizada por cobre de 1,2,4-triazoles trisustituidos. También se utilizó en el estudio de una hidroaminación catalizada por oro (III) de alquinos, en la que se consiguieron N-vinilindoles.3.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, acetona, diclorometano y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-60-5
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.162
Número MDL MFCD00168815
Clave InChI KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetylene
Punto de fusión 27°C to 29°C
Densidad 1.019
Punto de ebullición 87°C to 91°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%