Learn More
Cloruro de 4-metoxifenilacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714953 10 g Frasco de vidrio 10 g
10415302 2 g Frasco de vidrio 2 g
2 options
Código de producto. 10714953
Marca: Thermo Scientific Acros 368930100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4693-91-8
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00075474
Clave InChI CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-metoxifenil)acetilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2080g/mL
Punto de ebullición 143.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2COCl
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410
Cantidad 10 g
Beilstein 10, III, 434
Gravedad específica 1.208
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.