Learn More
Cloruro de 4-metoxifenilacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11368226 5 g 5 g
11378226 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11368226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15256.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4693-91-8
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00075474
Clave InChI CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-metoxifenil)acetilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Densidad 1.208
Punto de ebullición 143°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 908061
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%