Learn More
4-metoxifenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30477201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477201 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30477201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266380100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS 104-47-2
Fórmula molecular C9 H9 N O
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzeneacetonitrile','4-methoxy-, Acetonitrile','(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 147.1739
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684