Learn More
4-Metoxifenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427337 100 g 100 g
11417337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15056.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-47-2
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00001919
Clave InChI PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 8°C
Densidad 1.085
Punto de ebullición 285°C to 287°C
Temperatura de inflamación 117°C (242°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 509162
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%