Learn More
4-Metoxifenilacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603183 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134160 50 g Frasco de vidrio 50 g
10006403 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-84-9
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00008773
Clave InChI WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetone
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 1.0670g/mL
Punto de ebullición 266°C to 268°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2COCH3
Índice de refracción 1.5200 to 1.53
Cantidad 5 g
Beilstein 08, IV, 460
Gravedad específica 1.067
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido