Learn More
4-Metoxifenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434644 25 g 25 g
11444644 100 g 100 g
11450723 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13209.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-84-9
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00008773
Clave InChI WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetone
Densidad 1.069
Punto de ebullición 266°C to 268°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 25 g
Beilstein 2044332
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%