Learn More
Ácido 4-metoxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 104-01-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (p-Methoxyphenyl)acetic Acid, (4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(p-Anisyl)acetic Acid, 2-(p-Methoxyphenyl)acetic Acid, 4-Methoxybenzeneacetic Acid, Homoanisic acid, NSC 27799, NSC 65597, p-Anisylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-metoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |