Learn More
Ácido 4-metoxifenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenylacetic acid |
| Punto de fusión | 84°C to 88°C |
| Punto de ebullición | 138°C to 140°C (3 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1101737 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |