Learn More
4-metoxifenilacetamida, TRC
Código de producto. 30468394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468394 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30468394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Methoxyphenylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 165.189
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079