Learn More
4-Metoxifenilacetamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498839 25 g 25 g
15488839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05644.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6343-93-7
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00017144
Clave InChI OLKQIWCQICCYQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 241868
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetamide
Punto de fusión 184°C to 188°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2088040
Sinónimo 2-4-methoxyphenyl acetamide, 4-methoxyphenylacetamide, p-methoxyphenylacetamide, benzeneacetamide, 4-methoxy, 4-methoxyphenoxyphenylacetamide, acmc-20amem, 4-methoxyphe-nylacetamide, benzeneacetamide,4-methoxy, 4-methoxyphenyl-acetamide, para methoxy phenyl acetamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%