Learn More
Isotiocianato de 4-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394699 2 g 2 g
11448236 10 g 10 g
11458236 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15331.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2284-20-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
4-Methoxyphenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one and 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 4-metoxifenilo se ha utilizado en la síntesis de 3-bencil-2-(4-metoxifenil)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-ona y 2-{[4-amino-3-(4-metilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il]acetil}-N-arilhidracinacarbotioamidas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2284-20-0
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00011676
Clave InChI VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.196
Punto de ebullición 279°C to 281°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6489
Cantidad 2 g
Número UN UN2922
Beilstein 606967
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 98%