Learn More
Isotiocianato de 4-metoxifenilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10577294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10577294 25 g 25 g
10529952 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00326EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2284-20-0
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00011676
Clave InChI VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3OC6H4NCS
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%