Learn More
Isotiocianato de 4-metoxifenilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10529952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10529952 10 g 10 g
10577294 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10529952 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL00326EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2284-20-0
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00011676
Clave InChI VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1900g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H4NCS
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%