Learn More
Isocianato de 4-metoxifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657352 5 g Frasco de vidrio 5 g
10733411 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5416-93-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00002026
Clave InChI FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl isocyanate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 106°C to 110°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NCO
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 487
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.