Learn More
Isocianato de 4-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492828 5 g 5 g
11402838 25 g 25 g
11412838 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16805.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5416-93-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00002026
Clave InChI FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.151
Punto de ebullición 119°C to 120°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 471920
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%