Learn More
Clorhidrato de (4-metoxifenil)hidrazina, TRC
Código de producto. 30470710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470710 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30470710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26588025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 19501-58-7
Fórmula molecular C7H10N2O . HCl
Cantidad 25 g
Sinónimo (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium Chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(NN)cc1
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)hidrazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 174.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.056