Learn More
Cloroformiato de 4-metiloxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741731 5 g Frasco de vidrio 5 g
10321244 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314570050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-41-6
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00013258
Clave InChI CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
PubChem CID 82128
Nombre IUPAC carbonocloridato de (4-metoxifenilo)
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl chloroformate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.25g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Número UN 3277
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.