Learn More
(4-metoxifenil)acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30052625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052625 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052625 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.150100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4-metoxifenil)acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS 104-47-2
Nombres de analitos o componentes (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-, Acetonitrile, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 147.1739
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147,0684 g/mol