Learn More
(4-Metoxifenil)acetonitrilo, 97%
Código de producto. 10343382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10343382 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10317310 25 g Frasco de vidrio 25 g
10301574 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10343382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-47-2 | C9H9NO3 | 147,177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-47-2
Número MDL MFCD00001919
Clave InChI PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 286.0°C to 287.0°C
Temperatura de inflamación 117°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 191
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform,miscible in isopropanol,acetone,toluene
Peso molecular (g/mol) 147.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RU– Solo para uso en investigación