Learn More
Clorhidrato de (4-metoxifenil)(4-piperidil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10263712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10263712 250 mg 250 miligramos
10160752 1 g 1 g
10673445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10263712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03999CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25519-82-8
Fórmula molecular C13H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 255.742
Número MDL MFCD00114817
Clave InChI BBDTWYQCXXFKDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxybenzoyl piperidine hydrochloride, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-methoxyphenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, methanone, 4-methoxyphenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-4-methoxybenzoyl piperidine hcl, 4-4-methoxybenzoyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxy-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, ksc801q4b, 4-methoxyphenyl-4-piperidyl methanonehcl, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl ketone, chloride
PubChem CID 2740587
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.74
Porcentaje de pureza 97%