Learn More
4-n-Propilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461906 5 g 5 g
15451906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55062.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67589-38-2
Fórmula molecular C17H24O3
Peso molecular (g/mol) 276.376
Número MDL MFCD11053431
Clave InChI YOMOGIXKVWWEHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-propyl-cyclohexanecarboxylic acid 4-methoxy-phenyl ester, 4-methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate #, trans-4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 1s,4r-4-propylcyclohexane-1-carboxylate
PubChem CID 106715
Nombre IUPAC 4-propilciclohexano-1-carboxilato de (4-metoxifenilo)
SMILES CCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.38
Porcentaje de pureza 97%