Learn More
Ácido 4-metoxifenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenoxyacetic acid |
| Punto de fusión | 109°C to 113°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1874579 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |