Learn More
Ácido 4-metoxifenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487047 10 g 10 g
11497047 50 g 50 g
11407057 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14419.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1877-75-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-75-4
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00014360
Clave InChI BHFSBJHPPFJCOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenoxyacetic acid, 2-4-methoxyphenoxy acetic acid, 4-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxyacetic acid, acetic acid, p-methoxyphenoxy, acetic acid, 2-4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxy acetic acid, akos bb/0049, rarechem al bo 0321
PubChem CID 74649
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metoxifenoxi)acético
SMILES COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenoxyacetic acid
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1874579
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%